37920
6,8-Dihydroxy-1,3-pyrenedisulfonic acid disodium salt
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
Sinonimo/i:
DHPDS, Disodium 6,8-dihydroxy-1,3-pyrenedisulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥97.0% (HPCE)
Forma fisica
powder
pKa
7.33
8.53
Punto di fusione
≥250 °C (lit.)
Solubilità
DMF: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
Fluorescenza
λex 405 nm; λem 456 nm in 0.1 M citrate pH 3.0
λex 458 nm; λem 498 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Oc1cc(O)c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10O8S2.2Na/c17-11-5-12(18)8-2-4-10-14(26(22,23)24)6-13(25(19,20)21)9-3-1-7(11)15(8)16(9)10;;/h1-6,17-18H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
JISMNCQKTAIERN-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.