R6626
Rhodamine B
≥95% purity (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Basic Violet 10, Brilliant Pink B, Rhodamine O, Tetraethylrhodamine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Rhodamine B, ≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
titration: suitable
Colore
faint green to very dark green
Punto di fusione
210-211 (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 1 mg/mL
Densità
0.79 g/cm3
ε (coefficiente d’estinzione)
104500-115800 at 542-554 nm in methanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to represent fluorescence of tetra methyl rhodamine (TMR)
- in the preparation of adhesive resin for confocal laser scanning microscopy
- as a fluorescent dye in intrahemolymph dye dosing and retinal image acquisition
- to depict brain-specific dye capture
- for imaging targets
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)