30960
Deoxycholic acid
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 7-Deoxycholic acid, Desoxycholic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
ox bile
Descrizione
anionic
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +54±1°, c = 1% in ethanol
PM
392.57 g/mol
Impurezze
≤1% cholic acid (TLC)
Punto di fusione
170-175 °C
171-174 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Informazioni sul gene
human ... ATIC(471)
Descrizione generale
Applicazioni
- a hyphal-inhibitory compound in an ex vivo assay to study the hyphal morphogenesis of Candida albicans in the gastrointestinal tract
- an internal standard to estimate the toxin concentration in the cell pellet
- a bile acid (BA) standard to quantitatively measure BA in various samples from treated mice by ultra-performance liquid chromatography triple quadrupole mass spectrometry
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3