Vai a
S1827
Desossicolato di sodio
Sinonimo/i:
Acido 3α,12α-diidrossi-5β-colanico, Acido 7-desossicolico, Acido desossicolico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 252.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’430.00
10 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 10’020.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H39NaO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.55
EC Number:
206-132-7
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
3581950
MDL number:
CHF 252.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
animal
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
aggregation number
3-12
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
suitability
suitable for manufacturing use
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
InChI key
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
General description
Il nostro portfolio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto dei requisiti definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
30970D6750SRE0046
Desossicolato di sodio
SAFC
S1827
Desossicolato di sodio
biological source
animal
biological source
ox bile
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (dry matter, NT)
assay
≥97% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
CMC
2-6 mM (20-25°C)
CMC
2-6 mM (20-25°C)
CMC
2-6 mM (20-25°C)
CMC
2-6 mM (20-25°C)
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desossicolato di sodio
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)