SMB00806
7-Ketodeoxycholic acid
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
3α,12α-Dihydroxy-7-oxo-5β-cholanoic acid, 7-Oxo-3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 g
pkg of 50 mg
Colore
off-white to beige
Punto di fusione
193—198 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3=O)C)C1)CC[C@@H]2[C@@H](CCC(=O)O)C)C
InChI
1S/C24H38O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-18,20,22,25,27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
RHCPKKNRWFXMAT-RRWYKFPJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)