Documenti
30970
Sigma-Aldrich
Desossicolato di sodio
BioXtra, ≥98.0% (dry matter, NT)
Sinonimo/i:
Acido 3α,12α-diidrossi-5β-colanico, Acido 7-desossicolico, Acido desossicolico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H39NaO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.55
Beilstein:
3581950
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
ox bile
Descrizione
anionic
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥98.0% (dry matter, NT)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D +44±2°, c = 2% in H2O
PM
micellar avg mol wt 1200-5000
Numero d'aggregazione
3-12
tecniche
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
electrophoresis: suitable
Impurezze
≤1% cholic acid (HPLC)
≤6% water
CMC
2-6 mM (20-25°C)
Solubilità
water: soluble 1 gm in 10 ml, clear, colorless to very faintly yellow
Cationi in tracce
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
16
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Descrizione generale
Il desossicolato di sodio, di origine biliare, è un componente fondamentale nella ricerca biochimica e di biologia cellulare. Si tratta di un detergente idrosolubile molto usato in esperimenti nell′ambito delle proteine, compresa la preparazione di lisati cellulari e liposomi. Favorisce l′estrazione di proteine di membrana, la separazione di composti lipidici e la separazione del nucleo cellulare Il desossicolato di sodio viene impiegato anche per il test di flocculazione del colesterolo e in cromatografia di affinità per l′eluizione e la rigenerazione delle colonne. Viene impiegato comunemente in microbiologia per ottenere la lisi delle cellule, in particolare per la ragione che può essere rimosso dalla soluzione mediante dialisi.
Il desossicolato di sodio è utilizzato anche nei tamponi di eluizione per la cromatografia di affinità, e riveste un ruolo primario nelle applicazioni di biologia molecolare, nell′estrazione del DNA e dell′RNA dalle cellule a dai tessuti. È inoltre impiegato come catalizzatore nella preparazione di estratti proteici per l′immunoblotting e l′immunoprecipitazione di proteine marcate radioattivamente.
Applicazioni
Il desossicolato di sodio è stato impiegato per la preparazione di estratti di proteine per immunoblotting e immunoprecipitazione di proteine marcate radioattivamente.
Azioni biochim/fisiol
Il desossicolato è un sale biliare che stimola l′accumulo da apicale a basolaterale di epirubicina in cellule di Caco-2 ed anche come accresciuto assorbimento serosale di epirubicina nel jejunum e ileo del ratto. Il desossicolato di sodio dissocia istoni II da DNA e causa anche la lisi di membrane virali.
Caratteristiche e vantaggi
  • Indicato per la ricerca in ambito biochimico e in biologia cellulare
  • Può essere impiegato in elettroforesi e nella purificazione di DNA ed RNA
  • Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni
  • Prodotto di purezza elevata per applicazioni di ricerca
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Selective dissociation of histones from chromatin by sodium deoxycholate.
J E Smart et al.
Journal of molecular biology, 58(3), 651-659 (1971-06-28)
G Ramadori et al.
The Journal of experimental medicine, 162(3), 930-942 (1985-09-01)
During the acute phase response to tissue injury or inflammation, the concentration of several plasma proteins change. Previous work (29-34) suggested a role for interleukin 1 (IL-1) in the acute phase response. The availability of recombinant-generated mouse IL-1 prompted a
Y L Lo et al.
Biochemical pharmacology, 59(6), 665-672 (2000-02-25)
The effects of sodium deoxycholate (Deo-Na), a bile salt, and sodium caprate (Cap-Na), a fatty acid, on the transport of epirubicin were investigated in both the human colon adenocarcinoma (Caco-2) cell line and the everted gut sacs of the rat
A Helenius et al.
Biochimica et biophysica acta, 436(2), 319-334 (1976-06-17)
The effects of increasing concentrations of sodium deoxycholate on Semliki Forest have been studied. Sodium deoxycholate begins to bind to the virus at less than 0.1 mM free equilibrium concentration and causes lysis of the viral membrane at 0.9 +/-
Gang Chen et al.
Autophagy, 8(11), 1577-1589 (2012-08-10)
Ethanol is a neuroteratogen and neurodegeneration is the most devastating consequence of developmental exposure to ethanol. The mechanisms underlying ethanol-induced neurodegeneration are complex. Ethanol exposure produces reactive oxygen species (ROS) which cause oxidative stress in the brain. We hypothesized that
Articoli
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Protocolli
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.