Documenti
264101
Millipore
Desossicolato di sodio
An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins.
Sinonimo/i:
Acido 3α,12α-diidrossi-5β-colanico, Acido 7-desossicolico, Acido desossicolico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H39NaO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.55
Beilstein:
3581950
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (TLC)
Forma fisica
powder
PM
micellar avg mol wt 1200-5000
micellar wt 1700-4200
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Numero d'aggregazione
3-12
4 - 10
Colore
white to off-white
pKa 
6.2
CMC
2-6 mM (20-25°C)
4 - 8 mM
Solubilità
H2O: 2%, clear, colorless
Cationi in tracce
heavy metals: ≤20.0 ppm
HLB
16
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Descrizione generale
An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins (aggregation number: 4-10; CMC: 4-8 mM; micellar weight: 1700-4200; pKa 6.2). Reported to induce tyrosine phosphorylation of β-catenin and its subsequent translocation to the nucleus, promoting activation of β-catenin signaling (effective concentration 5-50 µM).
An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins. Reported to induce tyrosine phosphorylation of β-catenin and its subsequent translocation to the nucleus, promoting activation of β-catenin signaling (effective concentration 5-50 µM). Aggregation number: 4-10.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Altre note
Pai, R., et al. 2004. Mol. Biol. Cell15 2156.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1