Documenti fondamentali
63132
Sigma-Aldrich
Magnesium phosphate tribasic octahydrate
purum p.a., ≥97.0% (KT)
Sinonimo/i:
Trimagnesium phosphate octahydrate
About This Item
Formula condensata:
Mg3(PO4)2 · 8H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio:
≥97.0% (KT)
Stato:
powder
Grado
purum p.a.
Saggio
≥97.0% (KT)
Stato
powder
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤1000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Mg.2H3O4P.8H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);8*1H2/q3*+2;;;;;;;;;;/p-6
MOMDCAYSCWFERX-UHFFFAOYSA-H
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The System MgO-P2O5-H2O at 25? C.
Brown PW, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 76(6), 1558-1562 (1993)