377201
Manganese(II) oxide
powder, −60 mesh, 99%
Sinonimo/i:
Manganese monoxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
−60 mesh
Densità
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Mn]
InChI
1S/Mn.O
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.