587583
Zinc phosphate
99.998% trace metals basis
Sinonimo/i:
Pigment White 32, Trizinc diphosphate, Zinc orthophosphate
Saggio
99.998% trace metals basis
Forma fisica
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zinc
Impurezze
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
900 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble(lit.)
Densità
4.0 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3O4P.3Zn/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;/q;;3*+2/p-6
LRXTYHSAJDENHV-UHFFFAOYSA-H
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.