Documenti fondamentali
72248
Sigma-Aldrich
Nickel(II) carbonate basic hydrate
technical, ~46% Ni basis (KT)
Sinonimo/i:
Basic nickel carbonate
Scegli un formato
250 G
CHF 67.30
1 KG
CHF 117.00
CHF 67.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 67.30
1 KG
CHF 117.00
About This Item
Formula condensata:
~NiCO3 · 2Ni(OH)2 · 4H2O
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 67.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reagent type: catalyst
Concentrazione
~46% Ni (KT)
Impurezze
~5% sodium sulfate
Stringa SMILE
[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.3Ni.4H2O/c2-1(3)4;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;4*1H2/q;3*+2;;;;/p-6
ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)