1374292
USP
Magnesium phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Magnesium phosphate tribasic pentahydrate
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
magnesium phosphate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/Mg.H3O4P.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H3,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-3
ZHDVAZVXDZNFPS-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 1