Documenti fondamentali
90279
Sigma-Aldrich
Trietanolammina
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
2,2′,2′′-Nitrilotrietanolo, Tris(2-idrossietil)ammina
About This Item
Formula condensata:
(HOCH2CH2)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Beilstein:
1699263
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio:
≥99.0% (GC)
P. ebollizione:
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Tensione di vapore:
0.01 mmHg ( 20 °C)
Densità del vapore
5.14 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
viscous liquid
Temp. autoaccensione
600 °F
Limite di esplosione
8.5 %
Impurezze
≤0.1% ethanolamine (GC)
≤0.2% water
≤0.3% diethanolamine (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 149 g/L)
Intervallo di pH utile
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
P. ebollizione
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
17.9-21 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Densità
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Stringa SMILE
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Triethanolamine (TEA) belongs to the family of ethanolamine. It includes the properties of both amines and alcohols. Addition of TEA to an acidic buffer facilitates the determination of fluoride in inorganic orthophosphates by using a fluoride-selective electrode.
Applicazioni
Triethanolamine (TEA) has been used:
  • as a component of the acetylation working solution
  • in the preparation of polyethylene glycol (PEG) hydrogels
  • as a constituent of CO2/O2 specificity (SC/O) assay buffer
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
179 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Rubisco Extraction and Purification from Diatoms
Young, J, et al.
Bio-protocol, 7, 2586-2594 (2017)
Sensitive fluorescent hybridisation protocol development for simultaneous detection of microRNA and cellular marker proteins (in the retina)
Kovacs VA, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 150(5), 557-566 (2018)
Enhancing the reliability and throughput of neurosphere culture on hydrogel microwell arrays
Cordey, M, et al.
Stem Cells, 2586-2594 (2008)
Toxicology of mono-, di-, and triethanolamine
Knaak,JB, et al.
Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 1-86 (1997)
The use of triethanolamine in a buffer for the determination of fluoride in calcium and transition metal orthophosphates, using a fluoride-selective el
Duff, Edward J and Stuart, JL
Talanta, 19(1), 74-76 (1972)