X0200000
Xylose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
D-(+)-Xylose
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
xylose
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
154-158 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)