W360620
D-(+)-Xylose
99%, natural sourced
Sinonimo/i:
Wood sugar
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
corn
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 178/2002
Saggio
99%
Punto di fusione
154-158 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
woody; smoky
Stringa SMILE
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As an alternative sweetener in food products.
- To produce the most common sugar alcohol, xylitol, which is used as a bulk sweetener in reduced-calorie foods.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?