370959
Lignin, alkali
Sinonimo/i:
Lignin, kraft
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
surface tension 43 mN/m (1% aqueous)
Forma fisica
powder
Impurezze
5% moisture
Perdita
13.4 wt. % loss on heating, @ 316°C
3.3 wt. % loss on heating, @ 149°C
5.7 wt. % loss on heating, @ 204°C
8.5 wt. % loss on heating, @ 260°C
pH
6.5 (25 °C, 5%, aqueous solution)
Temp. transizione
sintering point 188 °C
Solubilità
NaOH: 0.05% (warm 5% aquesous)
MEK: partially soluble
benzene: insoluble
dioxane: soluble
ethylene glycol: soluble
hexane: insoluble
methanol: partially soluble
Densità
1.3 g/mL at 25 °C
Densità bulk
23 lb/cu.ft (loose)
32 lb/cu.ft (packed)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3