Documenti fondamentali
W314820
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
≥95%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
Ethyl (2E,4Z)-deca-2,4-dienoate, Ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate, Pear ester
Scegli un formato
W314820-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 279.00
1 KG
CHF 1’790.00
5 KG
CHF 7’530.00
CHF 60.20
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W314820-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 279.00
1 KG
CHF 1’790.00
5 KG
CHF 7’530.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Numero FEMA:
3148
Beilstein:
1724176
Numero CE:
N° CoE:
10574
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
09.260
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥95%
contiene
α-tocopherol synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. ebollizione
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; tropical; waxy; fruity; pear; pear; sweet
Stringa SMILE
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)