Documenti
W314811
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoate
natural, ≥95%, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Numero FEMA:
3148
Beilstein:
1724176
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.260
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. eboll.
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; fatty; green; sweet
Stringa SMILE
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Natural occurrence: Apple, pear, grape, pear brandy and quince.
Applicazioni
Potential applications include the profile enhancement of guava, melon, pear, apple, banana, kiwi, grape, golden delicious apple, fruit cocktail juices, fruit nectar, mamey and other tropical backgrounds.
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)