PHR1377
Allopurinol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Allopurinol, 1H-Pyrazolo(3,4-d)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxypyrazolo(3,4-d)pyrimidine, 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, HPP
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 870
traceable to Ph. Eur. A0350000
traceable to USP 1013002
Famiglia di API
allopurinol
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C1NC=Nc2[nH]ncc12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-1-8-9-4(3)6-2-7-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... XDH(7498)
Descrizione generale
Allopurinol is a drug used in the treatment of chronic gout or hyperuricaemia. Its mode of action involves inhibition of xanthine oxidase, an important enzyme catalyzing the hydroxylation of hypoxanthine to xanthine and xanthine to uric acid.[1]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)