Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
35 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1150.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
allopurinol
manufacturer/tradename
USP
mp
105-107 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1c[nH]nc1N
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
InChI key
YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| API family allopurinol | API family allopurinol | API family allopurinol | API family allopurinol |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allopurinol Related Compound D
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?