P5504
Potassium phosphate dibasic trihydrate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, Dipotassium phosphate, di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0%
Stato
powder or crystals
pH
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Contenuto correlato
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.