Documenti fondamentali
529567-M
Millipore
Potassium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, Molecular Biology Grade
Sinonimo/i:
Potassium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, Molecular Biology Grade, K₂HPO₄
Scegli un formato
1 KG
CHF 241.00
CHF 241.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
CHF 241.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HK2O4P · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
CHF 241.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 7658
Saggio
≥98% (titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
pKa (20 °C)
7.21
Solubilità
water: soluble
Cationi in tracce
heavy metals: ≤0.001%
Assorbimento
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Biological buffer (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1