Documenti
1.05109
Supelco
Fosfato di potassio dibasico
anhydrous 99.99 Suprapur®
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio, Di-potassio idrogenofosfato, fosfato di potassio bibasico, potassio fosfato bibasico, Idrogenofosfato di potassio, Potassio fosfato bibasico, sec.-Fosfato di potassio
About This Item
Formula condensata:
K2HPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-834-5
NACRES:
NB.21
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Saggio
99.99%
Forma fisica
solid
Potenza
8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Solubilità
1600 g/L
Densità
2.44 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
700‑1000 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
  • Nanoemulsioni stabilizzate con beta-lattoglobulina: fattori di formulazione e di processo che influenzano la dimensione delle gocce e la stabilità della nanoemulsione. Questo studio analizza l'impatto dei parametri di formulazione e di processo sulla stabilità e sulle dimensioni delle nanoemulsioni stabilizzate con beta-lattoglobulina, coinvolgendo potenzialmente il fosfato di potassio dibasico nel processo di formulazione (Ali et al., 2016).
  • Correlazione tra le caratteristiche della formulazione di compresse con modulo di estrusione del gel (GEM) e la velocità di dissoluzione del farmaco.: Lo studio esamina il modo in cui le caratteristiche di estrusione del gel nelle formulazioni in compresse influenzano i tassi di dissoluzione dei farmaci; è importante per i chimici che si occupano dei processi di dissoluzione e che coinvolgono potenzialmente il fosfato di potassio dibasico (Juang and Storey, 2003).
  • Determinazione di feniluree mediante cromatografia liquida ad alte prestazioni con rivelazione a fluorescenza indotta per via fotochimica. Il lavoro discute un metodo per rilevare le feniluree utilizzando la cromatografia liquida ad alte prestazioni, che potrebbe coinvolgere il fosfato di potassio dibasico come componente della fase mobile o della preparazione del campione (Munoz de la Pena et al., 2002).
  • Dosaggio e analisi della purezza del diatrizoato di sodio in un prodotto farmaceutico mediante LC. Questa ricerca illustra un metodo per il dosaggio e l'analisi della purezza del diatrizoato di sodio, nel quale il fosfato di potassio dibasico potrebbe far parte del sistema cromatografico (Chellquist et al., 1997).
Risultati analitici
Purezza (metallica): ≥ 99,99%
Saggio (acidimetrico): ≥ 99,5%
Assorbanza specifica (260  nm; 10 %; 2  cm; in acqua): ≤ 0,010
Cloruro (Cl): ≤ 5 ppm
Solfato (SO₄): ≤ 30 ppm
As (Arsenico): ≤ 0,1 ppm
Ba (Bario): ≤ 5,00 ppm
Ca (calcio): ≤ 0,50 ppm
Cd (Cadmio): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cerio): ≤ 0,010 ppm
Co (Cobalto): ≤ 0,010 ppm
Cu (Rame): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europio): ≤ 0,010 ppm
Fe (Ferro): ≤ 0,100 ppm
Hg (mercurio): ≤ 0,05 ppm
La (Lantanio): ≤ 0,010 ppm
Mg (Magnesio): ≤ 0,50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0,010 ppm
Na (Sodio): ≤ 50 ppm
Ni (nichel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Piombo): ≤ 0,005 ppm
Sm (Samario): ≤ 0,010 ppm
Sr (Stronzio): ≤ 0,50 ppm
Tl (Tallio): ≤ 0,01 ppm
Y (Ittrio): ≤ 0,010 ppm
Yb (Itterbio): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zinco): ≤ 0,010 ppm
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1