M9269
IgG1, Kappa from murine myeloma
clone MOPC 21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Mouse IgG1-κ
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
MOPC 21, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Applicazioni
- the in situ hybridization experiments with bulbar conjunctiva sections
- immunohistochemistry of cattle and artery tissues
- in immunofluorescence of leukocytes at a concentration of 50 μg/ml
- as a standard in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- as exchange antibody in centrifugal gel filtration
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3