Merck
855
Naphthol AS-MX Phosphate Alkaline Solution, 0.25%
Sinonimo/i:
Naphthol AS-MX phosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18NO5P
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.32
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-480-1
Beilstein/REAXYS Number:
6664873
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.25 % (w/v)
pH
8.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
IOMLBTHPCVDRHM-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in Sigma Procedure 85 (kit numbers 85L1 and 85L2) for the demonstration of Alkaline Phosphatase, Leukocyte (LAP).
Substrate for the histochemical demonstration of alkaline phosphatase.
Other Notes
Naphthol AS-MX phosphate, 0.25% (w/v), buffered at pH 8.6, 25 C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SAB4503821-100UG04061831454475
769886-5G04061832921679
769886-25G04061832921662
125032-100G04061838723291
125032-5G04061838723307
855-20ML04061833024386
Z565016-1EA04061832772172