Documenti fondamentali
I4506
Sigma-Aldrich
IgG
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Sinonimo/i:
IgG umana
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
tecniche:
ELISA: suitable
dot immunobinding: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
western blot: suitable
application:
DIBA
ELISA
IEP
WB
citations:
228
Coniugato
unconjugated
Livello qualitativo
Grado
reagent grade
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
essentially salt-free, lyophilized powder
Composizione
Protein, ≥90%
tecniche
ELISA: suitable
dot immunobinding: suitable
immunoelectrophoresis: suitable
western blot: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Le IgG umane purificate sono isolate da pool di siero umano normale per frazionamento e cromatografia a scambio ionico. Il prodotto è fornito come polvere liofilizzata sostanzialmente priva di sale (meno dell'1% di sodio).
Applicazioni
Le IgG da siero umano sono state utilizzate come standard alla concentrazione di 1,274 mg/ml nelle analisi ELISA per determinare le risposte anticorpali a Porphyromonas gingivalis e Prevotella intermedia. Sono state utilizzate per l′immunomarcatura delle cellule Vero, BHK e PtK2 alla concentrazione di 0,2 mg/ml. Le IgG da siero umano sono state utilizzate come standard nell′SDS-PAGE degli anticorpi anti-Shigella.
Azioni biochim/fisiol
Gli anticorpi del sottotipo IgG sono le immunoglobuline sieriche più abbondanti del sistema immunitario. Secreti dalle cellule B, si trovano nel sangue e nei fluidi extracellulari e proteggono l′organismo dalle infezioni causate da batteri, funghi e virus. Le IgG materne vengono trasferite al feto attraverso la placenta che è vitale per le difese immunitarie del neonato contro le infezioni.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o altra documentazione aziendale che accompagna i prodotti, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altri scopi, inclusi ma non solo usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione riguardante l′uomo o gli animali.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Egil S Blix et al.
Biology of blood and marrow transplantation : journal of the American Society for Blood and Marrow Transplantation, 21(5), 840-847 (2015-02-18)
Multiple myeloma (MM) is considered an incurable B cell malignancy, although many patients can benefit from high-dose therapy with autologous stem cell transplantation (ASCT) as a first-line treatment. In non-Hodgkin lymphoma (NHL), ASCT is usually performed after relapse with curative
Katinka Döhner et al.
Molecular biology of the cell, 13(8), 2795-2809 (2002-08-16)
After fusion of the viral envelope with the plasma membrane, herpes simplex virus type 1 (HSV1) capsids are transported along microtubules (MTs) from the cell periphery to the nucleus. The motor ATPase cytoplasmic dynein and its multisubunit cofactor dynactin mediate
Nak-Hyeon Kim et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(8) (2019-04-24)
Surface plasmon resonance (SPR) sensors based on a silver film suffer from signal degradation due to silver oxidation in aqueous sensing environments. To overcome this limitation, we fabricated the planar plasmonic substrate employing an atomic MoS2 layer on a silver
Nils A Brechmann et al.
Biotechnology progress, 35(3), e2775-e2775 (2019-01-11)
High capacity magnetic protein A agarose beads, LOABeads PrtA, were used in the development of a new process for affinity purification of monoclonal antibodies (mAbs) from non-clarified CHO cell broth using a pilot-scale magnetic separator. The LOABeads had a maximum
Toan K Phung et al.
Molecular omics, 16(2), 100-112 (2020-02-28)
Data Independent Acquisition (DIA) Mass Spectrometry (MS) workflows allow unbiased measurement of all detectable peptides from complex proteomes, but require ion libraries for interrogation of peptides of interest. These DIA ion libraries can be theoretical or built from peptide identification
Articoli
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
Protocolli
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
Contenuto correlato
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.