Documenti fondamentali
C0225000
1α,25-diidrossivitamina D3
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1α,25-diidrossicolecalciferolo, Calcitriolo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.64
Beilstein:
7559394
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Origine biologica
sheep wool (grease)
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
calcitriol
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
Informazioni sul gene
human ... VDR(7421)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the authority of the issuing pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing pharmacopoeia.
Calcitriol is a biologically active metabolite of vitamin D, formed via hydroxylation of calcidiol in the kidney.
Applicazioni
Calcitriol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Forma biologicamente attiva della vitamina D3 nell′assorbimento e nella deposizione di calcio. La 1α,25-diidrossivitamina D3 produce effetti diffusi sulla differenziazione e la proliferazione cellulare e può modulare la responsività immunitaria e il funzionamento del sistema nervoso centrale. Recenti studi suggeriscono che la 1α,25-diidrossivitamina D3 funge da agente chemiopreventivo contro diverse neoplasie maligne, tra cui il cancro della prostata e del colon, e mostra una sinergia con altri composti anti-cancro.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Optimization of culture conditions for transformation of vitamin D3 to calcitriol by Actinomyces hyovaginalis isolate A11-2
Abbas MA, et al.
Archives of Clinical Microbiology, 2(6) (2011)
Moira Cheung et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(5), E954-E961 (2013-03-28)
X-linked hypophosphatemic rickets is caused by mutations in PHEX. Even though the disease is characterized by disordered skeletal mineralization, detailed bone densitometric studies are lacking. The aim of the study was to assess volumetric bone mineral density (vBMD) in X-linked
Gabriela Bomfim Ferreira et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 136, 160-165 (2012-10-27)
The biologically active form of vitamin D, 1α,25-dihydroxyvitamin D3 (1α,25(OH)2D3), presents pronounced immunomodulatory effects, mainly mediated through its actions on different immune cells such as dendritic cells (DC) and T lymphocytes. Because of the high concentrations needed to obtain immune
Evelyne Van Etten et al.
Journal of cellular biochemistry, 88(2), 223-226 (2003-01-10)
The active form of vitamin D(3), 1,25(OH)(2)D(3), is known, besides its classical effects on calcium and bone, for its pronounced immunomodulatory effects that are exerted both on the antigen-presenting cell level as well as directly on the T lymphocyte level.
Beth J Kirby et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 28(9), 1987-2000 (2013-03-19)
Pregnancy invokes a doubling of intestinal calcium absorption whereas lactation programs skeletal resorption to provide calcium to milk. Postweaning bone formation restores the skeleton's bone mineral content (BMC), but the factors that regulate this are not established. We used Pth-null