Documenti
A7174
Sigma-Aldrich
Agarosio
High Gelling Temperature
Sinonimo/i:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105317
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Tipo
Type VI-A
Forma fisica
powder
Impurezze
≤10% water
Ceneri
≤0.60%
EEO
≤0.14
Temp. transizione
gel point 41 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
Resistenza del gel
≥900 g/cm2 (1% gel)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.20%
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Applicazioni
  • Quality and applicability of cadaveric donor eyes for molecular biology research: An Indian experience.: This study discusses the use of agarose in preparing donor eyes for molecular biology research, highlighting its effectiveness in preserving samples for high-quality genetic analysis (Kaur et al., 2024).
  • Immunocytochemistry on frozen-embedded cell block for the diagnosis of hematolymphoid cytology specimen: a straightforward alternative to the conventional cell block.: Agarose is used to enhance the immunocytochemistry process, providing a more efficient and clear diagnostic method for hematolymphoid diseases (Choi et al., 2024).
  • Low-melting point agarose as embedding medium for MALDI mass spectrometry imaging and laser-capture microdissection-based proteomics.: Demonstrates the use of low-melting point agarose as a versatile medium for advanced imaging and proteomic analysis, contributing significantly to analytical biochemistry (McDonnell et al., 2023).
  • Autocrine regulation of tumor cell repopulation by Hsp70-HMGB1 alarmin complex.: Agarose is utilized in the study of cellular mechanisms for cancer research, underscoring its importance in experimental setups requiring precise biological simulations (Guzhova et al., 2023).
Risultati analitici
Segue l′elenco delle caratteristiche specificate per il nostro agarosio:
contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
forza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetto a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbarne la migrazione a causa della convezione interna.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Michael J Lafferty et al.
The Journal of biological chemistry, 288(40), 28524-28534 (2013-08-21)
Elevated triglycerides are associated with an increased risk of cardiovascular disease, and lipoprotein lipase (LPL) is the rate-limiting enzyme for the hydrolysis of triglycerides from circulating lipoproteins. The N-terminal domain of angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) inhibits LPL activity. ANGPTL4 was
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the
Julia Dahlmann et al.
Biomaterials, 34(10), 2463-2471 (2013-01-22)
In most pluripotent stem cell differentiation protocols the formation of embryoid bodies (EBs) is an important step. Here we describe a rapid, straightforward soft lithography approach for the preparation of hydrophilic silicon masters from different templates and the subsequent production
Benjamin Pluvinage et al.
The Journal of biological chemistry, 288(39), 28078-28088 (2013-08-08)
The bacteria that metabolize agarose use multiple enzymes of complementary specificities to hydrolyze the glycosidic linkages in agarose, a linear polymer comprising the repeating disaccharide subunit of neoagarobiose (3,6-anhydro-l-galactose-α-(1,3)-d-galactose) that are β-(1,4)-linked. Here we present the crystal structure of a
Fuchuan Li et al.
The Journal of cell biology, 192(4), 691-704 (2011-02-23)
Glypican-5 (GPC5) is one of the six members of the glypican family. It has been previously reported that GPC5 stimulates the proliferation of rhabdomyosarcoma cells. In this study, we show that this stimulatory activity of GPC5 is a result of