Documenti fondamentali
A0701
Sigma-Aldrich
Agarosio, bassa temperatura di gelatinizzazione
Type VII-A
Sinonimo/i:
2-idrossietil agarosio
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105317
NACRES:
NA.21
Tipo
Type VII-A
Livello qualitativo
Stato
powder
tecniche
electrophoresis: suitable
Impurezze
≤7% water
Ceneri
≤0.4%
Torbidità
≤4 NTU (1.5% gel)
EEO
≤0.12
Punto di fusione
65 °C±1 °C
Temp. transizione
gel point 26 °C ±2 °C (1.5% gel)
Resistenza del gel
≥250 g/cm2 (1% gel)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.4%
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Descrizione generale
Agarose is a polymer extracted from agar or agar-bearing marine algae. This purified linear galactan hydrocolloid comprises alternating co-polymers D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactopyranose units connected by α-(1→3) and β-(1→4) glycosidic bonds. Agarose is highly biocompatible due to its variable mechanical and diffusion properties.
Applicazioni
Excellent for in-gel enzymatic reactions and cloning assays and for recovery of heat-labile samples after electrophoresis
Agarose has been used:
  • to encapsulate Escherichia coli on a hydrogel in tissue culture
  • to entrap Aliivibrio fischeri on a disposable card involved in designing of toxicity biosensors
  • as a the dispersed phase of emulsion during preparation agar beads
Azioni biochim/fisiol
Agarose can be used as a gelling agent, to separate nucleic acids electrophoretically because its gels have larger pore sizes than polyacrylamide gels at low concentrations. Unlike polyacrylamide, the consistency of the gels is more solid (but also less elastic) It is also employed to determine cross reaction in immunoelectrophoresis (IEP) and Ouchterlony (double diffusion) plates in which antibody-antigen precipitin lines are studied. Agarose is used to make gel plates or overlays for cells in tissue culture. In addition, it is also used to form a gel matrix (either beaded and/or crosslinked) which can be used in chromatographic separations.
Risultati analitici
Segue un elenco delle proprietà dei nostri prodotti a base di agarosio:
Contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
Resistenza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
Punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetta a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbare le separazioni a causa della convezione interna.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Agarosio BioReagent, for molecular biology, low EEO
Sigma-Aldrich
A9539
Agarosio
Agarosio Type IV, Special High EEO
Sigma-Aldrich
A3643
Agarosio
Agarose OmniPur® Grade, Low Melting
Millipore
2070-OP
Agarose
Noggin human recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
N17001
Noggin human
Agarose, Type C Highly purified non-ionic fraction of agar. Forms gel with superior mechanical qualities at very low concentrations.
Millipore
121852
Agarose, Type C
Mahmoud Affi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(30), 8761-8770 (2016-04-05)
Water quality and water management are worldwide issues. The analysis of pollutants and in particular, heavy metals, is generally conducted by sensitive but expensive physicochemical methods. Other alternative methods of analysis, such as microbial biosensors, have been developed for their
Design of a toxicity biosensor based on Aliivibrio fischeri entrapped in a disposable card
Jouanneau, S, et al.
Environmental Science and Pollution Research International, 23(5), 4340-4345 (2016)
M Cecilia Cirio et al.
PloS one, 6(4), e18858-e18858 (2011-04-29)
In the vertebrate embryo, the kidney is derived from the intermediate mesoderm. The LIM-class homeobox transcription factor lhx1 is expressed early in the intermediate mesoderm and is one of the first genes to be expressed in the nephric mesenchyme. In
Extracting cell stiffness from real-time deformability cytometry: theory and experiment
Mietke A, et al.
Biophysical Journal, 109(10), 2023-2036 (2015)
Peter M Eimon et al.
Nature communications, 9(1), 219-219 (2018-01-18)
Neurological drugs are often associated with serious side effects, yet drug screens typically focus only on efficacy. We demonstrate a novel paradigm utilizing high-throughput in vivo electrophysiology and brain activity patterns (BAPs). A platform with high sensitivity records local field potentials (LFPs)