According to page 6 of the Safety Data Sheet, a 'Filter B-(P3)' mask is recommended.
8.05740
2-mercaptoetanolo
for synthesis
Sinonimo/i:
β-mercaptoetanolo, 2-idrossietilmercaptano, BME, Thioethylene glycol
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.69 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
295 °C
Potenza
98-162 mg/kg LD50, oral (Rat)
112-224 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
18 %
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
14.3 M (pure liquid)
Indice di rifrazione
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
P. ebollizione
157 °C (lit.)
Punto di fusione
<-50 °C
Temp. transizione
flash point 70.5 °C
Densità
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
-
Bonjour, Utilisant le b2 mercaptoethanol en laboratoire, je souhaiterais savoir quel masque vous préconisez lors de la manipulation du produit. Merci. Cordialement
1 answer-