78780
Phenyl isothiocyanate
for HPLC derivatization, the detection of alcohols and amines, ≥99.0%
Sinonimo/i:
PITC
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Qualità
for HPLC derivatization, the detection of alcohols and amines
Indice di rifrazione
n20/D 1.649
n20/D 1.6515 (lit.)
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Punto di fusione
−21 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
1.13 g/mL at 20 °C
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?