11721933001
Roche
DNA Molecular Weight Marker XIV (100 bp ladder)
solution, pkg of 50 μg (in 200 μl)
Sinonimo/i:
DNA marker
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solution
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 μg (in 200 μl)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
250 μg/mL
Colore
colorless
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Size Range: 100 to 1500 bp and an additional band of 2642 bp
Applicazioni
Electrophoretic separation of this molecular weight marker results in a regular pattern. The fragments have 5′-protruding ends and can be labeled with radioactive nucleotides (e.g.,32P-dTTP or 32P-dGTP) by standard filling-in reactions. End-labeling reactions can be performed with a radioactive or nonradioactive dideoxynucleotide (e.g., DIG-11-ddUTP) and Terminal Transferase.
Sequenza
Note: Fragment lengths are derived from computer analysis of the DNA sequence. Depending on the size range of the marker, the smallest fragments will only be visible on overloaded gels.To make them easy to identify, the 500 and 1,000 bp bands are two to three times as bright as the other bands in the ladder.
Definizione di unità
Stato fisico
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?