230731
Nitromethane
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Nitrocarbol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.7 mmHg
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
784 °F
Limite di esplosione
7.3 %, 33 °F
dilution
(for general lab use)
Indice di rifrazione
n20/D 1.382 (lit.)
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
P. ebollizione
101.2 °C (lit.)
Punto di fusione
−29 °C (lit.)
Densità
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a reagent in the synthesis of 3-nitroindoles by arylation with N-(2-bromoaryl) imidates using palladium catalyst.
- As a cyanating reagent for the synthesis of thiocyanates in presence of base (KOAc) and iodine.
- In the preparation of cobalt cage complexes from polyamines and formaldehyde.
- As a solvent in the preparation of β-substituted γ-nitroaldehydes by enantioselective cross-coupling of β-arylated or γ,δ-unsaturated aldehydes using oxidizing agent DDQ (2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone) and catalyst diphenylprolinol silyl ether.
Caratteristiche e vantaggi
- Low toxicity.
- High specific impulse.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?