70720
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride monomethanolate
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite, ≥99.0%
Saggio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Forma fisica
crystals
Qualità
for spectrophotometric det. of nitrate and nitrite
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Punto di fusione
196-199 °C (dec.)
Stringa SMILE
Cl.Cl.CO.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.CH4O.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;1-2;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2H,1H3;2*1H
YUMCJWVZLMGNTD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?