1.06549
Sodium nitrite
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Sodium nitrite
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (manganometric)
Stato
solid
Potenza
85 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
280 °C (decomposition)
Solubilità
820 g/L
Densità
2.1 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1200 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].N(=O)[O-]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Risultati analitici
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3