Documenti fondamentali
33430
Supelco
o-Dianisidine
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV), for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V, ≥97.0%
Sinonimo/i:
3,3′-Dimethoxybenzidine, Fast Blue B
Scegli un formato
10 G
CHF 107.00
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 107.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.29
Beilstein:
1879884
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
CHF 107.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Qualità
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV)
for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ortho Dianisidine may be used in a novel automated method, used to measure the total antioxidant response (TAR) against potent free radical reactions.[1] It may also be used along with glucose oxidase and peroxidase in the determination of blood and urinary glucose.[2]
Attenzione
Probably carcinogenic.
Altre note
Redox indicator for titration with NBS[3]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
402.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
206 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The presence of hemoglobin within the nucleus of the embryonic chick erythroblast.
O'Brien BRA.
Experimental Cell Research, 21(1), 226-228 (1960)
H.S. Gowda et al.
Analyst, 104, 865-865 (1979)
Use of glucose oxidase, peroxidase, and O-dianisidine in determination of blood and urinary glucose.
Huggett AG and Nixon DA.
Lancet, 270 (6991), 368-370 (1957)
The use of lead tetraacetate, benzidine, o-dianisdine and a "film test" in investigating the periodic-acid-Schiff technic.
R E GLEGG et al.
Stain technology, 27(6), 277-305 (1952-11-01)
Ben Brankatschk et al.
PloS one, 6(7), e21771-e21771 (2011-07-15)
In this paper, we report that the PX domain-containing protein SNX16, a member of the sorting nexin family, is associated with late endosome membranes. We find that SNX16 is selectively enriched on tubulo-cisternal elements of this membrane system, whose highly