Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 95.90 | |
| 25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 318.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.), ≥98%
form
powder
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤5% water (Karl Fischer)
mp
194-198 °C (dec.) (lit.)
suitability
complies for identity
SMILES string
Cl.Cl.NCCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
InChI key
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (calc with ref. to anhyd. subst.) | assay ≥98% | assay 95% | assay >98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 194-198 °C (dec.) (lit.) | mp 194-198 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 194-198 °C (dec.) (lit.) |
| form powder | form powder | form liquid | form solid |
| grade ACS reagent | grade - | grade - | grade ACS reagent |
| suitability complies for identity | suitability - | suitability - | suitability passes test for sensitivity to sulfanilamide |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(1-naftil)etilendiammina
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 33461-5G | 04061835294275 |
| 33461-25G | 04061826738337 |