Documenti fondamentali
52487
Supelco
Denatonium benzoate
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N,N-Diethyl-N-[(2,6-dimethylphenyl­carbamoyl)­methyl]­benzyl­ammonium benzoate, Benzyldiethyl(2,6-xylyl­carbamoyl­methyl)­ammonium benzoate, THS 839
About This Item
Formula condensata:
C21H29N2O · C7H5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.58
Beilstein:
8179408
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (NT)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
164-168 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[O-]C(=O)c1ccccc1.CC[N+](CC)(CC(=O)Nc2c(C)cccc2C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H28N2O.C7H6O2/c1-5-23(6-2,15-19-13-8-7-9-14-19)16-20(24)22-21-17(3)11-10-12-18(21)4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h7-14H,5-6,15-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)
VWTINHYPRWEBQY-UHFFFAOYSA-N
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Saccharin ≥99%
Sigma-Aldrich
240931
Saccharin
Saccharin Sodium Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1348
Saccharin Sodium
tert-Butanol analytical standard
Supelco
50621
tert-Butanol
2-Propanolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1072
2-Propanolo
tert-Butanol anhydrous, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471712
tert-Butanol