Documenti fondamentali
514888
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulfonate
98%
Scegli un formato
10 G
CHF 129.00
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 129.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
148-151 °C (lit.)
Solubilità
methanol: 25 mg/mL, clear
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1cc[n+](C)cc1.Cc2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H10N.C7H8O3S/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-6H,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1
DKEMQXFWHOQUEA-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
1,4-Dimethylpyridinium p-toluenesulfonate is a dimethyl PPTS derivative that has been used as a catalyst in the esterification process for the preparation of side chains of nonlinear optical polymer.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)