Documenti fondamentali
488771
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-1,2,3-13C3
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled diethyl malonate, 13C Labeled diethyl malonic acid, Malonic acid diethyl ester-13C3
Scegli un formato
250 MG
CHF 791.00
CHF 791.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 791.00
About This Item
Formula condensata:
13CH2(13CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 791.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
199 °C (lit.)
Punto di fusione
−51-−50 °C (lit.)
Densità
1.074 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)[13CH2][13C](=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1,6+1,7+1
IYXGSMUGOJNHAZ-SVFBATFISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Methanol-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
277177
Methanol-13C