761516
Dibenzocyclooctyne-acid
95%, storage temp.:-20°C
Sinonimo/i:
DBCO-Acid
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Punto di fusione
118-125 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCCCC(O)=O)N1CC2=C(C=CC=C2)C#CC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C21H19NO3/c23-20(11-5-6-12-21(24)25)22-15-18-9-2-1-7-16(18)13-14-17-8-3-4-10-19(17)22/h1-4,7-10H,5-6,11-12,15H2,(H,24,25)
NIRLBCOFKPVQLM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?