Documenti fondamentali
49983
Supelco
S-Methyl methanethiosulfonate
analytical standard
Sinonimo/i:
S-Methyl thiomethanesulfonate, MMTS
About This Item
Formula condensata:
CH3SO2SCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Beilstein:
1446059
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤1.0% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.512-1.514
n20/D 1.513 (lit.)
P. ebollizione
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densità
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)