Vai a
75259
Tris(2-carbossietil)fosfina
BioUltra, ≥98% (NMR)
Sinonimo/i:
TCEP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 161.00
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 826.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15O6P · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.65
UNSPSC Code:
12352128
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3724376
CHF 161.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥98% (NMR)
form
crystals
reaction suitability
reagent type: reductant
loss
≤1.0% loss on drying
pH
1.2-1.5
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless (no residue)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.05 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.03
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
InChI key
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
General description
Tris(2-carboxyethyl)-phosphine hydrochloride (TCEP) is a strong reducing agent that is stable in an aqueous solution. It readily and stoichiometrically reduces disulfides with high specificity. TCEP exhibits reducing activity at pH 1.5 to pH 9.0 and reduces dehydroascorbic acid (DHA) at pH 4.
Application
Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride has been used:
  • as a component of IRE1 dialysis buffer, RNA cleavage buffer, and in in vitro cleavage assay of in vitro transcribed RNA
  • in reducing sulfhydryl groups to obtain total thiol fraction
  • to reduce protein samples
Reagente solubile in acqua, utilizzato per la riduzione selettiva dei disolfuri. Più stabile del DTT, viene utilizzato in applicazioni di spettrometria di massa.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
64654768957580567
description
BioUltra, ≥98% (NMR)
description
0.5 M, pH 7.0(aqueous solution; pH was adjusted with ammonium hydroxide)
description
BioUltra, suitable for electrophoresis, SDS-PAGE tested
description
-
assay
≥98% (NMR)
assay
-
assay
97.5-102.5%
assay
≥98% (GC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
form
crystals
form
-
form
powder
form
solid
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless (no residue)
solubility
-
solubility
H2O: soluble
solubility
water: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(2-carbossietil)fosfina
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf