208795
S-Methyl methanethiosulfonate
97%
Sinonimo/i:
S-Methyl thiomethanesulfonate, MMTS
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.513 (lit.)
P. eboll.
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
Solubilità
DMF: soluble 1:1
chloroform: soluble 200 ul per mL, clear, faintly yellow-green
water: soluble 1:5
Densità
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter