443468
2-butanone
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Etil metil chetone, MEK, Metil etil chetone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
2.49 (vs air)
Tensione di vapore
71 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Temp. autoaccensione
960 °F
Limite di esplosione
10.1 %
Impurezze
≤0.0005 meq/g Titr. acid
≤0.20% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0025%
Colore
APHA: ≤15
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
−87 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?