234559
Ethyl trimethylacetate
99%
Sinonimo/i:
Ethyl pivalate, Ethyl 2,2-dimethylpropionate
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
118 °C (lit.)
Densità
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-5-9-6(8)7(2,3)4/h5H2,1-4H3
HHEIMYAXCOIQCJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
15 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?