43216
Dodecamethylcyclohexasiloxane
analytical standard
Sinonimo/i:
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
InChI
1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Silicone emulsions using gas chromatography with flame ionization detection (GC-FID).
- Biota and wastewater samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?