Documenti
52630
Sigma-Aldrich
Esametildisilossano
puriss., ≥98.5% (GC)
Sinonimo/i:
HMDSO
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiOSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.38
Beilstein:
1736258
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Grado
puriss.
Saggio
≥98.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377
P. eboll.
101 °C (lit.)
Punto di fusione
−59 °C (lit.)
Densità
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′HMDSO (esametildisilossano) è un composto organosilicico. È un monomero a basso impatto ambientale, non tossico. Può essere impiegato come precursore per preparare film sottili organosilicici. È utilizzato con acidi carbossilici ed alcoli come agente sililante. Inoltre, viene usato nella preparazione di cloruri arilici. L′HMDSO viene usato comunemente come idrorepellente.
Applicazioni
L′esametildisilossano viene usato:
  • Come agente modificante in presenza di una soluzione etanolo/n-esano per la preparazione di xerogel di silice idrofobi e idrofili a base di silicato di sodio.
  • Per la formazione di strati dielettrici nella struttura MIM (metallo-isolante-metallo) costituita da punti quantici di grafene (GQD, graphene quantum dot) per preparare dispositivi NVM (memoria non volatile) a due terminali.
Caratteristiche e vantaggi
L′esametildisilossanopossiede un′elevata stabilità termica.
Altre note
Per una agevole silazione degli acidi carbossilici; come accettore degli anioni cloruro nella sintesi degli esteri solfinici
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
21.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Pavel Solař et al.
Scientific reports, 7(1), 8514-8514 (2017-08-19)
Nanoparticles composed of multiple silver cores and a plasma polymer shell (multicore@shell) were prepared in a single step with a gas aggregation cluster source operating with Ar/hexamethyldisiloxane mixtures and optionally oxygen. The size distribution of the metal inclusions as well
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
J. Drabowicz
Chemistry Letters (Jpn), 1753-1753 (1981)
H. Matsumoto et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1475-1475 (1980)
Edyta Słupek et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(2) (2021-01-10)
The paper presents the screening of 20 deep eutectic solvents (DESs) composed of tetrapropylammonium bromide (TPABr) and glycols in various molar ratios, and 6 conventional solvents as absorbents for removal of siloxanes from model biogas stream. The screening was achieved