235709
Octamethyltrisiloxane
98%
Sinonimo/i:
1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane, Dimethylbis(trimethylsiloxy)silane, Pentamethyl(trimethylsiloxy)disiloxane, Pentamethyl(trimethylsilyloxy)disiloxane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. eboll.
153 °C (lit.)
Punto di fusione
−82 °C (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - (External MSDS)