235679
Decamethyltetrasiloxane
97%
Sinonimo/i:
1,1,1,3,3,5,5,7,7,7-Decamethyltetrasiloxane, 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis(trimethylsiloxy)disiloxane, [Dimethyl(trimethylsilyloxy)silyl]oxy-dimethyl-trimethylsilyloxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.389 (lit.)
P. eboll.
194 °C (lit.)
Punto di fusione
−68 °C (lit.)
Densità
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup